Få mere at vide
Sodium Fluoride, ≥99%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11496651 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
100g
Artikelnummer.
11496651 100g
1 options
Artikelnummer. 11496651 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219486480
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Fluoride
CAS 7681-49-4
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ≥99%
Molekylær formel FNa
MDL nummer MFCD00003524
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
SMIL [F-].[Na+]
IUPAC navn natriumfluorid
Molekylvægt (g/mol) 41.99
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Formel vægt 41.99
Grad ACS-reagens