Få mere at vide
Natriumfluorid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412807
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15412807 50 g 50g
15402807 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15412807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046912.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Natriumfluorid bruges til vaskemaskine-surning, fremstilling af emaljer, fremstilling af belagte papirer, trækonserveringsmidler, skumproduktion, opalglas, malmflotation og vandfluoridering. Det virker også som en hæmmer af serin/threoninfosfataser, der er bredt anvendt i knogle- og tandforskning.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-49-4
Molekylær formel FNa
Molekylvægt (g/mol) 41.99
MDL nummer MFCD00003524
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC navn natriumfluorid
SMIL [F-].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 1704 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium fluoride
Smeltepunkt 993 °C
Farve Hvid
Fysisk form Brikker
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.336
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 2.78 g/mL
Lineær formel NaF
FN nummer UN1690
Merck Index 14,8618
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand, let opløseligt i HF, ammoniak. Ubetydeligt i alkohol, acetone, SO2, dimethylformamid.
Formel vægt 41.99
Procent renhed 99.99%
Grad Ubedømt