Få mere at vide
Natriumfluorid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Natriumfluorid bruges til syrning af vasketøj, fremstilling af emaljer, fremstilling af coated papir, træbeskyttelse, skumproduktion, opalglas, malmflotation og vandfluorering. Det virker også som en hæmmer af serin/threonin-phosphataser, der er meget udbredt i knogle- og tandforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1704°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium fluoride |
| Smeltepunkt | 993°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | NaF |
| FN nummer | UN1690 |
| Merck Index | 14,8618 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium fluoride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium fluoride