Få mere at vide
Natriumfluorid, 99,0+%, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073524 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10244540
Brand: Fisher Chemical S/3920/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Natriumfluorid, 99,0+%, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-49-4
Molekylær formel FNa
Molekylvægt (g/mol) 41.99
MDL nummer MFCD00003524
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMIL [F-].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 1700°C
Smeltepunkt 993°C
Farve Hvid
pH 7.4
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 250 g
IUPAC navn natrium; fluorid
Formel vægt 41.98g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1mmHg 1077