Få mere at vide
Natriumfluorid, 99,0+%, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
3kg
500g
Beskrivelse
Natriumfluorid, 99,0+%, certificeret AR til analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1700°C |
| Smeltepunkt | 993°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 7.4 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 500 g |
| IUPAC navn | natriumfluorid |
| Formel vægt | 41.98g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Damptryk | 1mmHg 1077 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium fluoride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.