Få mere at vide
Natriumfluorid, 97%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10711281 25 g Plastflaske 25g
10012460 500 g Plastflaske 500g
10701281 1 kg Plastflaske 1kg
10330644 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10711281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 191270250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-49-4
Molekylær formel FNa
Molekylvægt (g/mol) 41.99
MDL nummer MFCD00003524
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMIL [F-].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 1700.0°C
Kemisk navn eller materiale Sodium fluoride
Smeltepunkt 993.0°C
Navn note 97%
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel NaF
Fieser 01,1073; 02,382
Merck Index 15, 8754
Opløselighedsinformation Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC navn natrium; fluorid
Formel vægt 41.98
Procent renhed 97%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.