Få mere at vide
Natriumfluorid, 200 mM aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463049
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15463049 250 mL 250ml
15453049 100 mL 100ml
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15463049
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60251.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-49-4
Molekylær formel FNa
Molekylvægt (g/mol) 41.99
MDL nummer MFCD00003524
InChI nøgle PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC navn natriumfluorid
SMIL [F-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium fluoride
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Lineær formel NaF
Formel vægt 41.99
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 200mM aq. soln.