Få mere at vide
Natrium ferrocyanid decahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15570614 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15570614 250 g 250g
15550614 1 kg 1kg
15560614 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15570614 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459292500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14434-22-1 | C6H20FeN6Na4O10 | 484.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14434-22-1
Molekylær formel C6H20FeN6Na4O10
Molekylvægt (g/mol) 484.06
MDL nummer MFCD00149274
InChI nøgle JFSUDVTVQZUDOP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe++].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium ferrocyanide decahydrate
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 369g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 484.06
Tab ved tørring 1% max. (free moisture)