Få mere at vide
Natrium ferrocyanid decahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15550614 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 15550614
Brand: Thermo Scientific Acros 459290010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 14434-22-1 | C6H20FeN6Na4O10 | 484.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14434-22-1
Molekylær formel C6H20FeN6Na4O10
Molekylvægt (g/mol) 484.06
MDL nummer MFCD00149274
InChI nøgle JFSUDVTVQZUDOP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe++].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium ferrocyanide decahydrate
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Solubility in water: 369g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 484.06
Tab ved tørring 1% max. (free moisture)