Få mere at vide
Sodium Ferric EDDHA, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Ferric EDDHA |
| CAS | 16455-61-1 |
| Molekylær formel | C18 H16 N2 O6 . Fe . Na |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Abreverd Fe-PM, Chelafer, Dissolvine Q, Dissolvine Q 15, Dissolvine Q 40 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O6.Fe.Na/c21-13-7-3-1-5-11(13)15(17(23)24)19-9-10-20-16(18(25)26)12-6-2-4-8-14(12)22;;/h1-8,15-16,19-22H,9-10H2,(H,23,24)(H,25,26);;/q;+3;+1/p-4 |
| SMIL | [Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)C(NCCNC(C(=O)[O-])c1ccccc1[O-])c2ccccc2[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-[2-[[carboxylato-(2-oxidophenyl)methyl]amino]ethylamino]-2-(2-oxidophenyl)acetate;iron(3+) |
| Molekylvægt (g/mol) | 435.164 |
| Formel vægt | 435.026 |