missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Natriumethylsulfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl sulfate sodium salt (as ethyl sulfate) |
| CAS | 546-74-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C2 H5 O4 S . Na |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Sulfuric acid','monoethyl ester','sodium salt (1:1), Ethyl sodium sulfate (6CI,7CI), Sulfuric acid','monoethyl ester','sodium salt (8CI,9CI), Sodium ethyl sulfate, Sodium sulfovinate, Ethyl Sulfate Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCOS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | natrium; Ethylsulfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.11 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?