Få mere at vide
Sodium Ethyl-d5 Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Ethyl-d5 Sulfate |
| CAS | 1329611-05-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C2D5NaO4S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Sulfuric Acid Monoethyl-d5 Ester Sodium Salt, Ethyl-d5 Sodium Sulfate, Sodium Sulfovinate-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1/i1D3,2D2; |
| SMIL | CCOS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| IUPAC navn | sodium;1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.14 |
| Vis mere |