Få mere at vide
Sodium Ethoxide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15866660
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15866660 250 g
15841221 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15866660 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8208710250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-52-6
Tekniske data
Tæthed 0.87 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00012417
Mængde 250 g
Synonym Sodium ethoxide, Sodium ethylate, Sodium ethanolate, Sodium ethoxide
Molekylvægt (g/mol) 68.05