Få mere at vide
Natriumethoxid, rent, 21% i ethanol
Artikelnummer. 10699084 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10699084 1 kg Glasflaske 1kg
10570322 100 g Glasflaske 100g
10782813 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10699084 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1067.18 DKK
    960.65 DKK / 1kg
    Spare 106.53 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68,051 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-52-6 , 64-17-5
Molekylær formel C2H5NaO
Molekylvægt (g/mol) 68.051
MDL nummer MFCD00012417
InChI nøgle QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC navn natrium; ethanolat
SMIL CC[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium ethoxide
Farve Gul til Brun
Navn note 21% i ethanol
Kogepunkt 91,0 °C
Lineær formel C2H5ONa
Beilstein 01, 311
Fieser 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540
Tæthed 0.8680g/mL
Merck Index 15, 8749
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet (hydrolyse).
Formel vægt 68.04
Procent renhed 20,5 til 21,5% (NaOC2H5)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.385
Specifik vægtfylde 0.868
Viskositet 23 mPa (20 °C)
Mængde 1 kg
Flammepunkt 25 °C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug