Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium ethoxide |
| Farve | Gul til Brun |
| Navn note | 21% i ethanol |
| Kogepunkt | 91,0 °C |
| Tæthed | 0.8680g/mL |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.385 |
| Specifik vægtfylde | 0.868 |
| Viskositet | 23 mPa (20 °C) |
| Lineær formel | C2H5ONa |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium ethoxide, 21% in ethanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug