Få mere at vide
Sodium ethoxide, 96%
Artikelnummer. 11362426
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362426 2000 g 2kg
11342426 100 g 100g
11352426 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11362426 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06230.0P
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.051 g/mol
Natriumethoxid bruges som en stærk base i organisk syntese. Det er aktivt involveret i Claisen-kondenseringen, Stobbe-reaktionen og Wolf-kishner-reduktionen. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntesen af ethylester og diethylester af malonsyre. I Williamson-ethersyntese reagerer det med ethylbromid for at danne diethylether. Det bruges i vid udstrækning som en base for dannelsen af carbanioner, der anvendes til alkylerings- og kondensationsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumethoxid bruges som en stærk base i organisk syntese. Det er aktivt involveret i Claisen-kondenseringen, Stobbe-reaktionen og Wolf-kishner-reduktionen. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntesen af ethylester og diethylester af malonsyre. I Williamson-ethersyntese reagerer det med ethylbromid for at danne diethylether. Det bruges i vid udstrækning som en base for dannelsen af carbanioner, der anvendes til alkylerings- og kondensationsreaktioner.
Opløselighed Opløselig i
ethanol og methanol.
Noter
Fugtfølsom. Det undergår hydrolyse hurtigt for at danne natriumhydroxid i nærvær af fugtig luft. Uforeneligt med vand, stærke baser, syrer, oxidationsmidler, alkalimetaller, stærke oxidationsmidler, ammoniak, syrechlorider, syreanhydrider, reduktionsmidler, peroxider, syrer og klorerede opløsningsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-52-6
Molekylær formel C2H5NaO
Molekylvægt (g/mol) 68.051
MDL nummer MFCD00012417
InChI nøgle QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC navn natrium; ethanolat
SMIL CC[O-].[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium ethoxide
Smeltepunkt >300°C
pH 13
Flammepunkt 30°C (86°F)
Lugt Irritating
Mængde 2000 g
FN nummer UN3206
Beilstein 3593646
Følsomhed Air and moisture sensitive
Merck Index 14,8613
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and methanol.
Formel vægt 68.05
Procent renhed 96%