Få mere at vide
Natriumethoxid, 96%
Artikelnummer. 11342426
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2000 g
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342426 100 g 100g
11352426 500 g 500g
11362426 2000 g 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342426 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06230.22
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68,051 g/mol
Natriumethoxid bruges som en stærk base i organisk syntese. Det er aktivt involveret i Claisen-kondenseringen, Stobbe-reaktionen og Wolf-kishner-reduktionen. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntesen af ethylester og diethylester af malonsyre. I Williamson-ethersyntese reagerer det med ethylbromid for at danne diethylether. Det bruges i vid udstrækning som en base for dannelsen af carbanioner, der anvendes til alkylerings- og kondensationsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumethoxid bruges som en stærk base i organisk syntese. Det er aktivt involveret i Claisen-kondenseringen, Stobbe-reaktionen og Wolf-kishner-reduktionen. Det er et vigtigt udgangsmateriale til syntesen af ethylester og diethylester af malonsyre. I Williamson-ethersyntese reagerer det med ethylbromid for at danne diethylether. Det bruges i vid udstrækning som en base for dannelsen af carbanioner, der anvendes til alkylerings- og kondensationsreaktioner.
Opløselighed Opløselig i
ethanol og methanol.
Noter
Fugtfølsom. Det undergår hydrolyse hurtigt for at danne natriumhydroxid i nærvær af fugtig luft. Uforeneligt med vand, stærke baser, syrer, oxidationsmidler, alkalimetaller, stærke oxidationsmidler, ammoniak, syrechlorider, syreanhydrider, reduktionsmidler, peroxider, syrer og klorerede opløsningsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-52-6
Molekylær formel C2H5NaO
Molekylvægt (g/mol) 68.051
MDL nummer MFCD00012417
InChI nøgle QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC navn natrium; ethanolat
SMIL CC[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium ethoxide
Smeltepunkt >300 °C
pH 13
Flammepunkt 30 °C (86 °F)
Lugt Irriterende
Mængde 100 g
FN nummer UN3206
Beilstein 3593646
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Merck Index 14,8613
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og methanol.
Formel vægt 68.05
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium ethoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, sodium salt