Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium ethoxide |
| Navn note | 96% |
| Smeltepunkt | 260.0°C |
| Tæthed | 0.868 |
| Analyseprocentområde | 95% min. (NaOC2H5) |
| Emballage | Plast tromle |
| Lineær formel | C2H5ONa |
| Mængde | 2.5 kg |
| Beilstein | 01, 311 |
| Fieser | 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium ethoxide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Selvopvarmende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.