Få mere at vide
Natriumethoxid, 96%, rent
Artikelnummer. 10225600 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10225600 500 g Glasflaske 500g
10215600 250 g Glasflaske 250g
10784104 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10225600 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168595000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.89 DKK
    561.65 DKK / 500g
    Spare 62.24 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-52-6
Molekylær formel C2H5NaO
Molekylvægt (g/mol) 68.04
MDL nummer MFCD00012417
InChI nøgle QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC navn natrium; ethanolat
SMIL CC[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium ethoxide
Navn note 96%
Smeltepunkt 260,0 °C
Tæthed 0.868
Analyseprocentområde 95% min. (NaOC2H5)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5ONa
Mængde 500 g
Beilstein 01, 311
Fieser 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540
Merck Index 15, 8749
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselig i absolut alkohol uden nedbrydning
Formel vægt 68.04
Procent renhed 96%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium ethoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.