Få mere at vide
Natriumethoxid (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Ethoxide |
| CAS | 141-52-6 |
| Molekylær formel | C2H5NaO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethanol Sodium Salt, Ethyl Alcohol Sodium Salt, Caustic Alcohol, Ethoxysodium, Sodium Ethanolate, Sodium Ethoxylate, Sodium Ethylate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1 |
| SMIL | [Na+].CC[O-] |
| IUPAC navn | natrium; Ethanolat |
| Molekylvægt (g/mol) | 68.05 |
| Formel vægt | 68.0238 |