Få mere at vide
Natriumethoxid (>85%), TRC
Artikelnummer. 30410119
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30410119 10 g
1 options
Artikelnummer. 30410119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS62500010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Ethoxide
CAS 141-52-6
Molekylær formel C2H5NaO
Mængde 10 g
Synonym Ethanol Sodium Salt, Ethyl Alcohol Sodium Salt, Caustic Alcohol, Ethoxysodium, Sodium Ethanolate, Sodium Ethoxylate, Sodium Ethylate
InChI formel InChI=1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
SMIL [Na+].CC[O-]
IUPAC navn natrium; Ethanolat
Molekylvægt (g/mol) 68.05
Formel vægt 68.0238