Få mere at vide
Natriumethenesulfonat (25% i), H2O TRC
Artikelnummer. 30416709
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416709 5 mL
30416313 10 mL
30410373 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30416709 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6993985ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3039-83-6
Molekylær formel C2H3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 130.1
Synonym HS 1, HS 1 (Salt), N-SVS 25, Provichem 2202, SVS, SVS (Emulsifier), SVS 25, Sodium Ethenesulfonate, Sodium Ethylenesulfonate, Sodium Vinyl Sulphonate, Sodium Vinylsulfonate, Tamol VS, Vinalyst 3525, Vinylsulfonic Acid Sodium Salt
IUPAC navn natrium; ethenesulfonat
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Ethenesulfonate
Mængde 5 mL
InChI formel InChI=1S/C2H4O3S.Na/c1-2-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Formel vægt 129.9701
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 25%