Få mere at vide
Sodium Ethenesulfonate (25% in H2O), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Ethenesulfonate |
| Mængde | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O3S.Na/c1-2-6(3,4)5;/h2H,1H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 129.9701 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 25% |