Få mere at vide
Natriumedetat, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11464809 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464809 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 11464809 Leverandør Reagecon Leverandørnr. 3005900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00 DKK
    403.67 DKK / 1 L
    Spare 56.33 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
CAS 64-02-8
Molekylær formel C10H12N2Na4O8
Mængde 1 L
Synonym sodium edetate, edetate sodium, ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt, sequestrene, edta tetrasodium, sodium edta, tetrasodium edetate, aquamollin, complexone, irgalon
InChI nøgle UEUXEKPTXMALOB-UHFFFAOYSA-J
Molekylvægt (g/mol) 380.17
PubChem CID 6144