Få mere at vide
Sodium (E)-2-(2-((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)hydrazinyl)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium (E)-2-(2-((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)hydrazinyl)acetate |
| CAS | 150870-92-1 |
| Molekylær formel | C7H6N3NaO5 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O5.Na/c11-7(12)4-9-8-3-5-1-2-6(15-5)10(13)14;/h1-3,9H,4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/b8-3+; |
| SMIL | [Na+].[O-]C(=O)CN\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2-[(2E)-2-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]hydrazinyl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.13 |
| Formel vægt | 235.0205 |