Få mere at vide
Natriumdodecylsulfat, 10% opløsning, Ultrapure , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082766 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Nalgene flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
Artikelnummer. 15825428
Brand: Thermo Scientific J77504.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-21-3
Molekylær formel C12H25NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 288.38
MDL nummer MFCD00036175
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Dodecylsulfate
Fysisk form Løsning
Koncentration 10% Solution
Mængde 100 mL
Emballage Nalgene flaske
IUPAC navn sodium dodecyl sulfate