Få mere at vide
Natriumdodecylsulfat, 10% opløsning, Ultrapure
Artikelnummer. 15825428 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Nalgene flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15825428 100 mL Nalgene flaske 100ml
15835428 500 mL Nalgene flaske 500ml
15845428 1 L Nalgene flaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15825428 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J77504.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-21-3
Molekylær formel C12H25NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 288.38
MDL nummer MFCD00036175
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Dodecylsulfate
Fysisk form Løsning
Koncentration 10% Solution
Mængde 100 mL
Emballage Nalgene flaske
IUPAC navn sodium dodecyl sulfate