Få mere at vide
Sodium Dodecyl Sulfate, Ultra Pure, 50 g, MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dodecyl Sulfate |
| CAS | 151-21-3 |
| Mængde | 50 g |
| Molekylær formel | C12H25NaO4S |
| MDL nummer | MFCD00036175 |
| InChI nøgle | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
| IUPAC navn | natrium;dodecylsulfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.38 |
| PubChem CID | 3423265 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium Dodecyl Sulfate, Ulta Pure
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P330-Skyl munden.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.