Få mere at vide
Natriumdodecylsulfat, teknisk, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10090490 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10090490 500 g Plast pulver krukke 500g
1 options
Artikelnummer. 10090490 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/5200/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.00 DKK
    691.06 DKK / 500g
    Spare 45.94 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
500g, Plast pulver krukke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 206 °C
CAS 151-21-3
Farve Hvid
pH 8,5 til 10
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Molekylær formel C12H25NaO4S
MDL nummer MFCD00036175
Synonym sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC navn natrium;dodecylsulfat
Molekylvægt (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formel vægt 288,38 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dodecyl sulphate