Få mere at vide
Natriumdodecylsulfat (SDS), hvidt pulver, elektroforese, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-28617
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
500g
5kg
Artikelnummer. 10593335
Brand: Fisher BioReagents BP166100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til proteinekstraktionsprocedurer og SDS polyacrylamidgeler
  • DNase og RNase-frit detergent til proteinekstraktionsprocedurer og polyacrylamidgelelektroforese
  • SDS er et almindeligt anvendt detergent til proteinrensning og polyacrylamidgelelektroforese (PAGE)
  • SDS denaturerer proteiner ved at afbryde proteinets ikke-kovalente bindinger
  • Funktionstestet til brug i elektroforese
  • Kun beregnet til forskningsbrug; ikke til diagnostiske formål for mennesker eller dyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C12H25NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 288.38
MDL nummer MFCD00036175
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium Lauryl Sulfate, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC navn sodium dodecyl sulfate
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Absorbans 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm, 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm
Kemisk navn eller materiale Sodium Dodecyl Sulfate
Farve Hvid
CAS 151-21-3, 7647-14-5, 7757-82-6
Fysisk form Fast stof
Smeltepunkt 206°C
pH 8.5 to 10
Mængde 100 g
Identifikation Pass Test
Emballage Glasflaske
Renhedsgrad noter DNase- and RNase-Free
Analyseprocentområde (as Fatty Alcohol Sulfate) >=99%
Assay Procent Noter (som fedtalkoholsulfat)≥ 99 %
Lineær formel CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Merck Index 15, 8768
Formel vægt 288.38
Procent renhed ≥99% (≥98% C12-OH)
Grad Elektroforese
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.