Få mere at vide
Natriumdodecylsulfat (SDS), hvidt pulver, elektroforese, Fisher BioReagents™
Description
Til proteinekstraktionsprocedurer og SDS polyacrylamidgeler
- DNase og RNase-frit detergent til proteinekstraktionsprocedurer og polyacrylamidgelelektroforese
- SDS er et almindeligt anvendt detergent til proteinrensning og polyacrylamidgelelektroforese (PAGE)
- SDS denaturerer proteiner ved at afbryde proteinets ikke-kovalente bindinger
- Funktionstestet til brug i elektroforese
- Kun beregnet til forskningsbrug; ikke til diagnostiske formål for mennesker eller dyr
Specifications
Specifications
| Absorbans | 0,1 max (0,1% opløsning) ved 280 nm, 0,4 maks. (0,1% opløsning) ved 230nm |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dodecyl Sulfate |
| Farve | Hvid |
| CAS | 151-21-3, 7647-14-5, 7757-82-6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Smeltepunkt | 206 °C |
| pH | 8,5 til 10 |
| Mængde | 500 g |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Emballage | Poly flaske |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate