Få mere at vide
Natriumdodecylsulfat (SDS), mikropellets, Fisher BioReagents
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyspand
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5kg
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | ≤0.10 (0.1% Solution) at 260nm |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Micropellets |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fast stof |
| Smeltepunkt | 204°C |
| pH | 8.5 to 10 |
| Mængde | 100 g |
| Identifikation | Pass test |
| Emballage | Poly flaske |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.