Få mere at vide
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), ≥95%
Artikelnummer. p-7082762 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Karton karton
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 15865168
Brand: Thermo Scientific J18220.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-21-3
Molekylær formel C12H25NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 288.38
MDL nummer MFCD00036175
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Fysisk form Crystalline Powder
Smeltepunkt ∼206°C
Mængde 500 g
Emballage Plastic bottle
Lineær formel CH3(CH2)11OSO3Na
FN nummer UN2926
Beilstein 3599286
IUPAC navn sodium dodecyl sulfate
Formel vægt 288.38
Procent renhed ≥95%