Få mere at vide
Natriumdodecylsulfat (SDS), ≥95%
Artikelnummer. 15865308 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Karton karton
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15865308 1 kg Plastflaske 1kg
15865168 500 g Plastikflaske 500g
15875308 5 kg Karton karton 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15865308 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J18220.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1014.94 DKK
    886.65 DKK / 1kg
    Spare 128.29 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-21-3
Molekylær formel C12H25NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 288.38
MDL nummer MFCD00036175
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Smeltepunkt ∼206 °C
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3(CH2)11OSO3Na
FN nummer UN2926
Beilstein 3599286
IUPAC navn natrium;dodecylsulfat
Formel vægt 288.38
Procent renhed ≥95 %
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium dodecyl sulfate, Thermo Scientific
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium lauryl sulphate