Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Smeltepunkt | ∼206°C |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastic bottle |
| Lineær formel | CH3(CH2)11OSO3Na |
| FN nummer | UN2926 |
| Beilstein | 3599286 |
| IUPAC navn | sodium dodecyl sulfate |
| Formel vægt | 288.38 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 500G Sodium dodecyl sulfate (SDS), 95+%
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate