missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Dodecyl Sulfate-d25, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dodecyl Sulfate-d25 |
| CAS | 110863-24-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 D25 O4 S . Na |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Dodecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d25-ol','hydrogen sulfate','sodium salt (1:1) (ACI), 1-Dodecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d25-ol','hydrogen sulfate','sodium salt (9CI), Sodium d25-dodecyl sulfate, Sodium dodecyl sulfate-d25, Dodecyl-D25 sodium sulfate, Perdeuterododecyl sulfate sodium salt, Sodium lauryl sulfate-d25, Laurylsulfate-d25 sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2; |
| SMIL | [Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-pentacosadeuteriododecyl sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 313.533 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?