Få mere at vide
Natriumdodecylsulfat, 95 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium dodecyl sulfate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Granulært pulver |
| Tæthed | >1.1 at 20°C (water = 1) |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 0.95 |
| Formel vægt | 288.38 |