Få mere at vide
Natriumdodecylsulfat, 95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446051 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446051 100 g -
11456051 500 g 500g
11466051 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 11446051 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219052280
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ca. 95 % alkylsulfat, overvejende sammensat af C 12 og C 14 homologer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 151-21-3
Molekylær formel C12H25NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 288.38
MDL nummer MFCD00036175
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym SDS, Lauryl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC navn sodium dodecyl sulfate
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium dodecyl sulfate
Farve Hvid
Fysisk form Granulært pulver
Tæthed >1.1 at 20°C (water = 1)
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 0.95
Formel vægt 288.38