Få mere at vide
SDS-opløsning, 10 % natriumdodecylsulfatopløsning, molekylærbiologi/elektroforese, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-28628
Mængde:
200 mL
1 L
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
200ml
Artikelnummer. 10265153
Brand: Fisher BioReagents BP2436200
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
  • DNase, RNase og proteasefri forblandet opløsning indeholdende 10 % SDS til proteinekstraktion og DNA-ekstraktionsprocedurer
  • Reducer forberedelsestiden ved at bruge denne færdiglavede SDS-opløsning
  • SDS er et almindeligt anvendt detergent til proteinrensning, polyacrylamidgelelektroforese (PAGE) og andre molekylærbiologiske anvendelser
  • SDS bruges også til at forstyrre cellemembraner og dissociere nukleinsyre-proteinkomplekser i DNA-ekstraktionsprocedurer
  • Kun beregnet til forskningsbrug; ikke til diagnostiske formål for mennesker eller dyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-21-3, 7732-18-5
Molekylær formel C12H25NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 288.38
MDL nummer MFCD00036175
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Absorbans 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm, 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm
Kemisk navn eller materiale Sodium Dodecyl Sulfate
Farve Farveløs
Navn note 10% Solution
Fysisk form Væske
Kogepunkt 100 °C
Tæthed 1.01g/cm³
Koncentration 9.5 to 10.5%
Mængde 200 mL
Identifikation Pass Test
Emballage Poly flaske
Lineær formel CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Merck Index 15, 8768
IUPAC navn sodium dodecyl sulfate
Formel vægt 288.38
Grad Elektroforese
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.