Få mere at vide
SDS-opløsning, 10 % natriumdodecylsulfatopløsning, molekylærbiologi/elektroforese, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10552785
Skift visning
Mængde:
200 mL
1 L
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
200ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552785 1 L Nalgene Poly flaske 1 L
10265153 200 mL Poly flaske 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552785 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP24361
Request Bulk or Custom Format
  • DNase, RNase og proteasefri forblandet opløsning indeholdende 10 % SDS til proteinekstraktion og DNA-ekstraktionsprocedurer
  • Reducer forberedelsestiden ved at bruge denne færdiglavede SDS-opløsning
  • SDS er et almindeligt anvendt detergent til proteinrensning, polyacrylamidgelelektroforese (PAGE) og andre molekylærbiologiske anvendelser
  • SDS bruges også til at forstyrre cellemembraner og dissociere nukleinsyre-proteinkomplekser i DNA-ekstraktionsprocedurer
  • Kun beregnet til forskningsbrug; ikke til diagnostiske formål for mennesker eller dyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-21-3 , 7732-18-5
Molekylær formel C12H25NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 288.38
MDL nummer MFCD00036175
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Absorbans 0.4 max. (0.1% solution) at 230nm, 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm
Kemisk navn eller materiale Sodium Dodecyl Sulfate
Farve Farveløs
Navn note 10% Solution
Fysisk form Væske
Kogepunkt 100 °C
Tæthed 1.01g/cm³
Koncentration 9.5 to 10.5%
Mængde 1 L
Identifikation Pass Test
Emballage Nalgene Poly flaske
Lineær formel CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Merck Index 15, 8768
IUPAC navn natrium;dodecylsulfat
Formel vægt 288.38
Grad Elektroforese
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.