Få mere at vide
Natrium dodecatungstophosphathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404643
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404643 25 g 25g
11414643 100 g 100g
11424643 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404643 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11575.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51312-42-6 | Na3O40PW12 | 2946.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51312-42-6
Molekylær formel Na3O40PW12
Molekylvægt (g/mol) 2946.12
MDL nummer MFCD00036311
IUPAC navn Natriumdodecamolybdophosphathydrat
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Smeltepunkt 350°C
Mængde 25 g
Formel vægt 2946.12 (Anhydrous)