missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium DL-Lactate-d3 (60% w/w in H2O), TRC

Artikelnummer. 30420646
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420646 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30420646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS644002100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium DL-Lactate-d3
CAS 1219802-24-0
Molekylær formel C3 2H3 H2 O3 . Na
Mængde 100 mg
Synonym Lactic acid-d3 sodium salt, Sodium lactate-d3, Sodium 2-hydroxypropanoate-3,3,3-d3, 2-Hydroxypropionic-3,3,3-d3 acid sodium salt, Sodium lactate-3,3,3-d3, Sodium DL-lactate-d3, Sodium lactate-3,3,3-D3
InChI formel InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3;
SMIL [Na+].[2H]C([2H])([2H])C(O)C(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;3,3,3-trideuterio-2-hydroxypropanoate
Molekylvægt (g/mol) 115.08
Formel vægt 115.0325
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.6
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.