Få mere at vide
Natrium DL-laktat (60% w/w in H2O), TRC
Artikelnummer. 30138343
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138343 10 g
30132824 5 g
17927724 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138343 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS64400310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-17-3
Molekylær formel C3 H5 O3 . Na
Molekylvægt (g/mol) 112.06
Synonym Sodium lactate, sodium 2-hydroxypropanoate, LAC
IUPAC navn natrium; 2-hydroxypropanoat
SMIL [Na+].CC(O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lactate
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formel vægt 112.0136
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Lactate 60 %