Få mere at vide
Natrium DL-laktat, 60% w/w aq. sol.
Artikelnummer. 11324278
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Unit Size
11324278 250 mL 250ml
11334278 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11324278 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041529.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.98 DKK
    500.65 DKK / 250ml
    Spare 55.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Nyttig kiral synthon; Byggesten for depsipeptider | CAS: 72-17-3 | C3H5NaO3 | 112,06 g/mol
Nyttig chiral synton; byggesten til depsipeptider. Natrium DL-lactat, 60% w/w aq. Soln bruges som fødevaretilsætningsstof, blødgører til kasein, konserveringsmiddel, surhedsregulerende middel, fyldemiddel og i shampoo og flydende sæber. Det bruges også til behandling af arytmier og sympatomimetika. Det er nyttig chiral synthon og byggesten til depsipeptider. Det bruges som korrosionsinhibitor i alkoholfrostvæskeblandinger, aromastof, emulgator, korrosionsinhibitor og pH-kontrolmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72-17-3
Molekylær formel C3H5NaO3
Molekylvægt (g/mol) 112.06
MDL nummer MFCD00065400
InChI nøgle NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium lactate, lactic acid sodium salt, monosodium lactate, sodium dl-lactate, lacolin, per-glycerin, lactic acid, monosodium salt, sodium alpha-hydroxypropionate, monosodium 2-hydroxypropanoate, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt
PubChem CID 23666456
ChEBI CHEBI:75228
IUPAC navn natrium;2-hydroxypropanoat
SMIL CC(C(=O)[O-])O.[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium DL-lactate
Farve Farveløs
Tæthed 1.326 g/mL
Lugt Lugtfri
Lineær formel C3H5NaO3
Mængde 250 mL
Beilstein 4332999
Merck Index 14,8635
Opløselighedsinformation Blandet med vand og alkohol.
Formel vægt 112.06
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 60% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske