Få mere at vide
Sodium DL-Lactate-3,3,3-d3 (60% w/w in H2O), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium DL-Lactate-d3 |
| CAS | 1219802-24-0 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | H2O |
| Molekylær formel | C3 2H3 H2 O3 . Na |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4 H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMIL | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C(O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;3,3,3-trideuterio-2-hydroxypropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.08 |
| Formel vægt | 115.0325 g/mol |
| Vis mere |