Få mere at vide
Sodium DL-Lactate-2,3,3,3-d4 (60% w/w in H2O), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium DL-Lactate-2,3,3,3-d4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D; |
| Formel vægt | 116.0387 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 60% |