Få mere at vide
Sodium Dithionite, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10274490 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
3 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10274490 500 g 500g
10539580 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274490 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/3800/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sodium Dithionite, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7775-14-6
Molekylær formel Na2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 174.096
MDL nummer 11640
InChI nøgle JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMIL [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt 300°C
Farve Hvid
pH 8 to 9.5
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Formel vægt 174.1g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrosulfite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.