Få mere at vide
Sodium Disulfite, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Disulfite |
| Smeltepunkt | 150°C (decomposition) |
| Mængde | 5 kg |
| MDL nummer | MFCD00167602 |
| Synonym | Sodium disulfite, Sodium metabisulfite, Sodium pyrosulfite, Disulfite, Pyrosulfite, Sodium disulfite |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.11 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.36 g/cm3 at 20°C |