Få mere at vide
Natrium, dispersion, 40% i olie
Artikelnummer. 11331428
Skift visning
Mængde:
250 g
4 x 250 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331428 250 g 250g
11321428 4 x 250 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010340.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
CAS: 7440-23-5 | Na | 22,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-23-5
Molekylær formel Na
Molekylvægt (g/mol) 22.99
MDL nummer MFCD00085307
InChI nøgle KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC navn natrium
SMIL [Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium
Farve Hvid
Mængde 250 g
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Analyseprocentområde 99+% (metalbasis)
Form Spredning