Få mere at vide
Sodium, dispersion, 40% in oil
Artikelnummer. 11321428
Mængde:
250 g
4 x 250 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11321428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010340.56
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-23-5
Molekylær formel Na
Molekylvægt (g/mol) 22.99
MDL nummer MFCD00085307
InChI nøgle KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC navn natrium
SMIL [Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium
Farve Hvid
Mængde 4 x 250 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Analyseprocentområde 99+% (Metals basis)
Form Dispersion